1.88011
Titrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Sinônimo(s):
Titration Solution 2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
temperatura de transição
flash point <21 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Embalagem
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
< 21 °C
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Foodstuffs encompass the most diverse products. Depending on whether carbohydrate-rich, fatty or proteinrich substances are under investigation, different working techniques are favourable. Complex matrices that dissolve slowly, or where the water can only be slowly extracted, necessitate the use of solubilisers.
Summary application report for analysis of moisture in Polyurethane glues
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Palm oil