ED
Ethylenediaminetetraacetic acid
purified grade, ≥98.5%, powder
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
purified grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a component of staining buffer
- as buffer component for incubating epithelial cell adhesion molecule (EpCAM+) cells with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated antibody for cell sorting studies
- for treating epithelial cells for isolation of mucosal myofibroblasts
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?