1.08446
Titriplex® III solution
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
EDTA solution ; Ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Titriplex® III solution, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.01 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
7.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2