11625
Sodium tetraborate decahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.0-103.0%
Sinônimo(s):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
Ph. Eur.
grau
puriss.
Ensaio
99.0-103.0%
Formulário
crystalline
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Impurezas
carbonate and Bicarbonate, complies
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
densidade
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?