densidade de vapor
~2 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
682 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
cyclopentene
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.406
p.e.
50 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
chave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane