95462
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetralin solvent
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.55 (vs air)
pressão de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
723 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
p.e.
207 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
chave InChI
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?