Key Documents
8.09733
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
204-340-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.34 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
425 °C (DIN 51794)
potência
2860 mg/kg LD50, oral (Rat)
16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-5 % (v/v)
pb
200-209 °C
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 71 °C
solubilidade
0.045 g/L
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
chave InChI
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup