Documentos Principais
700071P
Avanti
24(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5-cholestene-3β,24-diol  ; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O2
Número CAS:
Peso molecular:
402.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
cholest-5-ene-3β,24(R)-diol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700071P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
24-hydroxycholesterol (24-OH) is an oxidized product of cholesterol. It is synthesized in the presence of enzyme 24S-hydroxylase (CYP46A1).
Ações bioquímicas/fisiológicas
24(S)-hydroxycholesterol is preferred over 24(R)-hydroxycholesterol by human 7α-hydroxylase. However, the porcine enzyme is active towards both isomers. 24-hydroxycholesterol (24-OH) favors sirtuin 1 expression and reduces the tau protein phosphorylation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700071P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gabriella Testa et al.
Redox biology, 17, 423-431 (2018-06-09)
It is now established that cholesterol oxidation products (oxysterols) are involved in several events underlying Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Of note, certain oxysterols cause neuron dysfunction and degeneration but, recently, some of them have been shown also to have neuroprotective