Documentos Principais
733334
Sigma-Aldrich
24(S)-Hydroxycholesterol-23,24,25,26,27-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
5-Cholestene-3β,24-diol-23,24,25,26,27-13C5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C22H46O2
Peso molecular:
407.62
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13CH]([13CH3])[13CH3])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i1+1,2+1,11+1,17+1,25+1
chave InChI
IOWMKBFJCNLRTC-LXSOUMLFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)