700057P
Avanti
22(S)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5-cholestene-3β,22-diol; 22-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cholest-5-ene-3β,22(S)-diol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700057P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H]([C@@H](O)CCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
chave InChI
RZPAXNJLEKLXNO-QUOSNDFLSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)