64057-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
biphenyl phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.