53757-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L86
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Aplicação
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review of clinically relevant ethanol metabolites and analytical method development for the analysis of ethyl glucuronide and ethyl sulfate in urine matrix.
The method shown uses HILIC mode on an Ascentis® Express OH5 column to retain both analytes well, making it very likely to be more robust and reliable, as well as highly MS-friendly.
Protocolos
LC/MS/MS Analysis of Epinephrine, Metanephrine and Metabolites on Ascentis® Express OH5
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.