700061P
Avanti
24(S)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5-cholestene-3β,24-diol; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cholest-5-ene-3β,24(S)-diol
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700061P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700061P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
- in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the quantification of 27-hydroxycholesterol from colorectal tumor samples
- for quantification of human plasma sterols by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC MS/MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3