Documentos
CX2414
Supelco
Cyclopentane
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Cyclopentane, Pentamethylene
About This Item
Fórmula linear:
-CH2(CH2)3CH2-
Código UNSPSC:
41116105
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
composição
Cyclopentane, ≥85.0%
2,2-Dimethylbutane, ≤15.0%
n-pentane, ≤3.0%
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 1.7 °C
UV cutoff
≤198 nm
Absorção UV
λ: 198 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (2,2-Dimethylbutane)15.0% maxAssay (Cyclopentane)85.0% minAssay (Total)99.8% minAssay (n-Pentane)3.0% maxCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 198 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Cut-off198nm maxWater (H2O)0.02% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
1.7 °C