8.18769
Cyclopentane
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclopentane
About This Item
pressão de vapor
346 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5-8.7 % (v/v)
pb
49 °C
pf
-93.3 °C
temperatura de transição
flash point -42 °C
densidade
0.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
chave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
- Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup