Documentos Principais
270601
Supelco
Cyclopentane
suitable for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10
Número CAS:
Peso molecular:
70.13
Beilstein:
1900195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
grau
HPLC grade
densidade de vapor
~2 (vs air)
pressão de vapor
5.32 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥75% cyclopentane basis
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
682 °F
Lim. expl.
8.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
50 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 198 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
chave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
Glass distilled
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the
Protocolos
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane