Documentos Principais
SML2801
Sigma-Aldrich
Isoforskolin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, (3R,6S,6aS)-6-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-5S,10S,10bS-trihydroxy-3,4aR,7,7,10aR-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, Coleonol B, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Isoforskolin is a naturally occurring diterpene with anti-inflammatory activity. It has been shown to downregulate the expression of proinflammatory compounds. In an experimental mouse model of Lyme Disease induced arthritis isoforskolin downregulated the transcription and expression of TNF-α and IL-6 induced by recombinant Borrelia burgdorferi basic membrane protein A (rBmpA). In a rat asthmatic model isoforskolin down-regulated production of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and interleukin-1β (IL-1β) which was accompanied by inhibition of inflammation and airway remodeling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)