PHL84196
Carboxyatractyloside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Dipotassium carboxyatractyloside, Gummiferin
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)O)OC(=O)CC(C)C)O[C@@H]2C[C@@]3([C@@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@H]3C(C2)(C(=O)O)C(=O)O)C)COO)O
InChI
1S/C31H46O19S2/c1-14(2)9-21(32)48-24-23(50-52(42,43)44)22(49-51(39,40)41)18(13-45-38)47-26(24)46-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(33)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(34)35)28(36)37/h14,16-20,22-26,33,38H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,39,40,41)(H,42,43,44)/t16-,17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25+,26+,29-,30-/m1/s1
chave InChI
CYBVQIBJEFQVPD-GWDNDVLHSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?