634271
Óxido de lantânio (III)
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dilanthanum trioxide, Lanthanum trioxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tamanho de partícula
<100 nm (TEM)
densidade
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
chave InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.