900544
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
CANdot® Series X up blue, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Tm/NaYF4, Upconversion nanocrystals
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
composição
NaYF4:Yb
Tm/NaYF4
concentração
10 mg/mL in toluene
tamanho de partícula
17 nm
λmax
980 nm
fluorescência
λem 474 nm (main peak)
λem 474 nm±15 nm
grupo funcional
oleic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
37.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)