926523
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Tm@NaYF4 Yb, Nd, PEG-NH2 modified core-shell, fluorescence λex 808 nm, blue light
Sinônimo(s):
UCNPs
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
2 mg/mL in water
tamanho
30 nm ± 5%
Grupo ativo da matriz
PEG-NH2 surface treatment
fluorescência
λex 808 nm (blue)
λem 365 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue
- Bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetics
- Security labelling
- Volumetric display
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)