Documentos Principais
921106
Sigma-Aldrich
Lithium metal scrubbing solution for battery testing Naphthalene
0.1 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
Formulário
solution
Nível de qualidade
concentração
0.1 M in THF
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
c21c(cccc2)cccc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This is a chemical polishing reagent that can smooth the surface of lithium metal and remove native surface impurities. Treatment of lithium metal with this solution has been shown to improve the cycle life and rate performance of lithium metal batteries. Use of this reagent to treat your lithium foil removes the need for scraping to give you a clean lithium surface and may increase the quality and useful testing time for your half-cells.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-1.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)