22390
Cerium(IV) oxide
≥99.0%
Sinônimo(s):
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
perda
≤0.5% loss on ignition
densidade
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
chave InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.