643009
Cerium(IV) oxide, dispersion
nanoparticles, <25 nm particle size, 10 wt. % in H2O
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanoparticles
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10 wt. % in H2O
tamanho de partícula
<25 nm
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
chave InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting