289744
Cerium(IV) oxide, dispersion
20 wt. % colloidal dispersion in 2.5% acetic acid, 30-50 nm avg. part. size
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tamanho médio da partícula
30-50 nm
pH
~2.7
viscosidade
10 cP(lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
chave InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?