203556
Óxido de lantânio (III)
99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
densidade
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
chave InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.