325767
Lanthanum(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Fosrenol, Lanthanum(3+) tricarbonate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Degree of hydration, 2-5
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2La.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
chave InChI
AFCUGQOTNCVYSW-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.