Key Documents
587109
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) hydroxide
99.995% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Nd(OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: neodymium
cadeia de caracteres SMILES
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
chave InChI
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)