Key Documents
GF74596405
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
Sinônimo(s):
ND006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nd
Número CAS:
Peso molecular:
144.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141609
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 745-964-05
resistividade
64.0 μΩ-cm, 20°C
peso
300 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
pb
3074 °C (lit.)
pf
1021 °C (lit.)
densidade
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
chave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)