Documentos Principais
GF67194018
Praseodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
PR006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pr
Número CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141610
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 671-940-18
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)