GF21766552
Terbium
powder, 1g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinônimo(s):
Terbium, TB006010
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.90%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 217-665-52
resistividade
116 μΩ-cm, 20°C
p.e.
3230 °C (lit.)
pf
1356 °C (lit.)
densidade
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
chave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)