Documentos Principais
GF22793373
Erbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
ER006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Er
Número CAS:
Peso molecular:
167.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141603
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 227-933-73
resistividade
86 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
500 μm
p.e.
2868 °C (lit.)
pf
1529 °C (lit.)
densidade
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
chave InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)