GF15099767
Erbium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinônimo(s):
Erbium, ER005110
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.90%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 150-997-67
resistividade
86 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 1.0 mm
p.e.
2868 °C (lit.)
pf
1529 °C (lit.)
densidade
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
chave InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)