Documentos Principais
GF77073374
Erbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
ER006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Er
Número CAS:
Peso molecular:
167.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141603
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 770-733-74
resistividade
86 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
2868 °C (lit.)
pf
1529 °C (lit.)
densidade
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
chave InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)