GF77306182
Terbium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Terbium, TB007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 773-061-82
resistividade
116 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 6.35 mm
p.e.
3230 °C (lit.)
pf
1356 °C (lit.)
densidade
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
chave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)