GF49396775
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
ND006100
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 493-967-75
resistividade
64.0 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
3074 °C (lit.)
pf
1021 °C (lit.)
densidade
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
chave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)