Documentos Principais
1.12070
Sigma-Aldrich
Boron
powder
Sinônimo(s):
Boron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
Número do índice EC:
231-151-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
700 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
4000 °C/1013 hPa
pf
2075 °C
densidade
1.73 g/cm3 at 15 °C
densidade volumétrica
200‑300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Ambiphilic boron in 1, 4, 2, 5-diazadiborinine: Examines the unique electronic properties of ambiphilic boron compounds, suggesting potential applications in organic synthesis and materials science (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
  • Metallomimetic chemistry of boron: Discusses boron′s ability to mimic the behaviors of metals in chemical reactions, providing insights into its versatile applications in catalysis and material science (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
Nota de análise
Identity: passes test
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Particle Size (d50): about 2 µm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3