900029
Polyphthalaldehyde
Linear
Sinônimo(s):
PPA
About This Item
Fórmula linear:
(C8H6O2)n
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Aplicação
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900029-1EA | |
900029-500MG | 4061833217887 |