Documentos
8.51035
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms)
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Fmoc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H33NO8
Número CAS:
Peso molecular:
487.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
≥98% (TLC)
forma
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H33NO8/c28-25(29)9-11-31-13-15-33-17-18-34-16-14-32-12-10-27-26(30)35-19-24-22-7-3-1-5-20(22)21-6-2-4-8-23(21)24/h1-8,24H,9-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
chave InChI
NUHRPLKTAAVHCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Aplicação
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms) Novabiochem®. CAS 557756-85-1, molar mass 487.55 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0199
Nota de análise
Colour (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 486.2 - 488.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2