Key Documents
8.51021
Sigma-Aldrich
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms), O-(2-Azidoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-heptaethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H42N4O12
Número CAS:
Peso molecular:
554.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
oil
adequação da reação
reaction type: click chemistry
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
chave InChI
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. In this derivative the azido group acts as an orthogonally masked amine; it is stable to both TFA and piperidine but is easily converted to an amine by treatment with phosphines or thiols. For a similar spacer, see reference [1]. This material is now only available as an oil.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. Mack, et al. (1999) J. Peptide Sci., 6, 135.
Ligação
Replaces: 01-63-0103
Nota de análise
Color (visual): slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3