Documentos Principais
8.51031
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H38N2O9
Número CAS:
Peso molecular:
558.62
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥92% (TLC)
≥92.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH is a bifunctional 20 atom PEG spacer. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP®, HBTU or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Aplicação
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms) Novabiochem®. CAS 916585-44-9, molar mass 558.62 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0141
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 92 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2