63423
Maltose solution
BioReagent, for molecular biology, ~20% in H2O
Sinônimo(s):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid (clear)
concentração
~20% in H2O
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.361
pH
4.0-6.5 (25 °C)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.08
λ: 280 nm Amax: 0.07
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12-/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-PICCSMPSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2