72669
Fructose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
- Fructose standards in glycation research: Research explored the anti-glycation properties of Illicium verum Hook. f., utilizing fructose standards in ion chromatography to quantify the inhibition of glycation, offering a methodological framework for pharmaceutical and biotechnological applications focused on diabetic complications (Khan et al., 2022).
Ligação
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.