GE28-9187-79
MBPTrap™ HP
Cytiva 28-9187-79, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
dextrin
embalagem
pack of 1 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9187-79
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
Parâmetros
<20 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
>7
capacidade
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Purification is performed under physiological conditions and the mild elution preserves the activity of the target protein. The mild conditions even allow purification of intact protein complexes. Due to the high specificity of the binding, very high purity of the eluted protein is achieved in just one step. Dextrin Sepharose High Performance and MBPTrap HP are easily regenerated using 0.5 M NaOH.
Características e benefícios
- HiTrap™ columns prepacked with Dextrin Sepharose™ High Performance medium.
- Highly pure MBP-tagged recombinant proteins eluted in concentrated form and small volumes.
- Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH.
- Physiological conditions and mild elution preserve the activity of the target protein.
- Convenient, time-saving operation and reproducible resultsLab Purification using the affinity to the MBP tag.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows troubleshooting of methods for purification of MBP-tagged recombinant proteins using GE Healthcare products.
Protocolos
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.