Key Documents
GE28-9034-71
Kit de purificação de bandas de DNA e gel em PCR GFX
Cytiva 28-9034-71
Sinônimo(s):
Kit de purificação de DNA PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
embalagem
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9034-71
Descrição geral
Projetado para a rápida purificação e concentração de produto de PCR ou fragmentos de DNA com tamanho que variam de 50 bp a 10 kb. Este kit pode ser usado para purificar DNA de volumes de reação de até 100 μ ou fatias de gel de agarose de até 900 mg.
O kit de purificação illustra GFX para bandas de DNA e gel de PCR é projetado para a rápida purificação e concentração de produtos de PCR ou fragmentos de DNA com tamanhos que variam de 50 bp a 10 kb. Este kit pode ser usado para purificar DNA de volumes de reação até 100 μ ou fatias de gel de agarose até 900 mg. O kit combina um tampão caotrópico versátil com uma matriz de fibra de vidro apoiada em uma coluna para centrífuga para a purificação de DNA, tanto da solução como do gel de agarose. Recuperações típicas variam de 60% a 80% para fragmentos de DNA a partir de gel de agarose até 95% para produtos de PCR a partir de solução. A pureza do DNA é excepcional; 99,5% dos contaminantes são removidos.
O kit de purificação illustra GFX para bandas de DNA e gel de PCR contém os seguintes componentes em quantidades suficientes: Colunas GFX, tubos de coleta, frascos codificados por cor de tampão de captura, tampão de lavagem e dois tampões de eluição (Tris-HCl e água estéril) e um manual de instruções.
Características e benefícios
  • Para isolamento e concentração de fragmentos de DNA (50 bp a 40 kb) a partir de misturas de PCR, bandas de gel de agarose contendo DNA, modificações de DNA à base de enzimas e digestões por enzimas de restrição.
  • Método rápido e de fácil uso com menos de 10 minutos de trabalho prático.
  • Volume de eluição flexível de 10 a 50 μ para diferentes necessidades de concentração de DNA.
  • Design aprimorado de coluna, com volume máximo ampliado, suportando volume líquido de até 800 μ (950 μ sem a tampa).
  • DNA de alta pureza pronto para uso direto em sequenciamento, PCR, marcação, digestão por enzimas de restrição e clonagem.
  • A adição de um indicador visual em cores ao tampão de captura garante o pH ideal para ligação e recuperação máximas de DNA.
  • São oferecidas duas opções de tampão de eluição para se adequar a aplicações a jusante (downstream).
  • Tampas codificadas por cor para facilidade de uso.
Armazenamento e estabilidade
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
GFX is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page shows downstream applications for plasmid DNA and substances that may interfere in each.
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
Protocolos
This page shows DNA cleanup using illustra™ GFX kits from GE Healthcare.