PCR9604
GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit
4 x 96 well plate, sufficient for 4 96-well plate purifications
Sinônimo(s):
High Throughput Purification, PCR Purification, PCR Purification, PCR Purification Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 4 96-well plate purifications
qualidade
4 x 96 well plate
técnica(s)
DNA purification: suitable
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Características e benefícios
- Complete removal of primers and primer-dimers
- Innovative wash plate minimizes risk of cross-contamination
- Suitable for processing under vacuum and centrifugation
- Time-saving parallel clean-up of PCR products
Princípio
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3