GE28-9355-97
Dextrin Sepharose™ High Performance
Cytiva 28-9355-97, pack of 25 mL
Sinônimo(s):
Dextrin Sepharose, High Performance Dextrin Resin
About This Item
Produtos recomendados
ligand
dextrin
embalagem
pack of 25 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9355-97
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning in place
2-13
Faixa de trabalho
>7
capacidade
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Dextrin Sepharose™ High Performance is a robust, high resolution medium based on the 34 μm Sepharose™ High Performance matrix
- The small, evenly sized beads ensure that MBP-tagged Proteins elute in narrow peaks, thus minimizing the need for further concentration steps
- Physiological conditions and mild elution preserve target Protein activity
- Dextrin Sepharose™ High Performance tolerates all commonly used aqueous buffers and is easily regenerated using 0.5 M NaOH allowing the same column to be used for repeated purifications
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.