Documentos Principais
04066
Sigma-Aldrich
Fmoc-5-Ava-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(Fmoc-amino)pentanoic acid, 5-(Fmoc-amino)valeric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
339.39
Beilstein:
3565625
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
pf
137-145 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H21NO4/c22-19(23)11-5-6-12-21-20(24)25-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,21,24)(H,22,23)
chave InChI
ULLSWWGYZWBPHK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Wen Shi et al.
Biomaterials, 35(22), 5760-5770 (2014-04-24)
N-(2-hydroxypropyl)-methacrylamide (HPMA) copolymers have shown promise for application in the detection and staging of cancer. However, non-target accumulation, particularly in the liver and spleen, hinders the detection of resident or nearby metastatic lesions thereby decreasing diagnostic effectiveness. Our laboratory has