Key Documents
PSHT010R5
Millipore
Placa Millicell® de 24 poços
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Sinônimo(s):
Placa de 24 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Nível de qualidade
descrição
Polycarbonate cell culture insert with pore size of 0.4 µm used in a 24-well pate for cell attachment, cell culture, cell differentiation, drug transport & permeability.
esterilidade
sterile
Características
lid
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altura
26.2 mm
Comprimento
128 mm
Largura
84.8 mm
diâmetro do filtro
9.5 mm
área de filtração
0.7 cm2
tamanho da placa
24 wells
volume de trabalho
400 μL
matriz
Isopore
tamanho de poro
0.4 μm pore size
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A placa de inserção para cultura de células Millicell-24 é adequada para fixação celular, cultura celular, diferenciação celular, transporte de medicamentos e permeabilidade. 
Aplicação
A placa de inserção de cultura celular Millicell-24, policarbonato, 0,4 μm, foi usada para semear células monocíticas de leucemia humana e células de adenocarcinoma colorretal humano para diferenciação. Também foi usada para estudar o transporte de medicamentos em monocamadas de Caco-2.
Características e benefícios
  • Possui abertura apical e acesso basolateral para facilitar a pipetagem. Tem pés que elevam a placa acima da superfície de trabalho quando desmontada da bandeja alimentadora para evitar a contaminação da monocamada
  • Poços receptores em formato de gota d'água para evitar bolhas de ar 
Outras notas
Compatível com automação: Sim
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel Wai-Hung Ho et al.
Nature communications, 12(1), 3684-3684 (2021-06-19)
Interaction between tumor cells and immune cells in the tumor microenvironment is important in cancer development. Immune cells interact with the tumor cells to shape this process. Here, we use single-cell RNA sequencing analysis to delineate the immune landscape and
Ivan Luzardo-Ocampo et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 146, 111835-111835 (2020-11-02)
Bioactive compounds from food products made from natural ingredients such as corn and common bean could target the NLRP3 inflammasome, protein scaffolds with a key role in the moderation of intestinal inflammation. This research aimed to evaluate the anti-inflammatory effect
Protocolos
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.