PCSP24H48
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 3.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear PET membrane
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
0.6x106 pores/cm2
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
max. temp. at 37 °C
Altura
15.5 mm
Diâmetro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
volume de trabalho do inserto
0.2 mL
espessura da membrana
9-16 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.3 cm2
cor
clear membrane
transparent membrane
tamanho de poro
3.0 μm pore size
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
This individually sterile-packaged insert has an optically clear 3.0 μm pore size membrane and fits in most 24-well tissue culture plates.
Aplicação
- Angiogenesis
- Chemotaxis
- Feeder Layers
- Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
- Phase Contrast Microscopy
Características e benefícios
- Optically clear TC-treated PET membrane
- Low pore density (0.6 million pores/cm2)
- Compatible with most 24-well plates
- Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
- Easily access the basolateral side between the flanges
Informações legais
produto relacionado
recomendado